Learn More
Cytiva Whatman™ Seed Testing Papers: Grade 3236 Pleated Strips
Grade 3236 pleated strips for seed testing.
1900.00€ - 2095.00€
Specifica
Formato Sheet
Materiale Cellulosa
Da utilizzare con (applicazione) Testing medium-large and coated seeds (e.g., sugar beet, fodder beet, grain, sunflower, rapeseed, mustard)
Grado Pleated
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11328914
Vedere i documenti
Cytiva
10345576
111 x 20 mm
2095.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11338914
Vedere i documenti
Cytiva
10345572
112 x 20 mm
1900.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose without any additives and do not contain any substances that could influence the growth of the seeds. The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
Specifica
Specifica
Sheet
Testing medium-large and coated seeds (e.g., sugar beet, fodder beet, grain, sunflower, rapeseed, mustard)
0.22 mm
20 mm
Cellulosa
Pleated
0.78 in.