Learn More
Cytiva Fogli e cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 3
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
Marca:  Cytiva 1003-917
Codice prodotto. 11332845
  • 570.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
  • Suitable for suction filtration
  • Highly absorbent
  • Particle retention: >6μm
  • Porosity: Medium fine
  • Filtration speed†: ASTM™, 90 sec.; Herzberg, 325 sec.
  • Surface: Smooth, grained
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Grade 3 Qualitative Filter Paper Standard Grade, sheet, 460 × 570 mm
Cellulosa
ASTM: 90; Herzberg: 325 sec.
Grade 3
390 μm
46 cm
Foglio
>6 μm
A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels.
Medio-fine
46 x 57 cm
57 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Cytiva Fogli e cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 3 > Sheet, 460 x 570 mm