Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di grado qualitativo - Grado 6
Velocità di filtrazione doppia rispetto alla carta Whatman grado 5. I filtri qualitativi Whatman™ grado 6 offrono una ritenzione di particelle sottili per l'analisi dell'acqua di alimentazione delle caldaie.
10.20€ - 85.30€
Specifica
Formato | Circolare |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | 3 μm |
Velocità di filtraggio | Herzberg 715 sec. |
Portata | Da media a lenta |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11340524
|
Cytiva
1006-042 |
42.5 mm |
10.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11352865
|
Cytiva
1006-090 |
90 mm |
18.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11362865
|
Cytiva
1006-110 |
110 mm |
23.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11372865
|
Cytiva
1006-125 |
125 mm |
29.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10706652
|
Cytiva
1006-150 |
150 mm |
39.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11302875
|
Cytiva
1006-240 |
240 mm |
85.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Filters particles twice as fast as Whatman Qualitative Filter Paper Grade 5. Whatman™ Qualitative Grade 6 Filters provide fine particle retention for boiler water analysis.
Filtri in cellulosa per tecniche di analisi qualitativa per determinare e identificare i materiali- Velocità doppia rispetto ai filtri Whatman grado 5
- Spesso raccomandati per l'analisi dell'acqua delle caldaie
- Ritenzione delle particelle: >3 μm
Specifica
Circolare | |
3 μm | |
Da media a lenta | |
Grade 6 | |
Confezione da 100 |
Cellulosa | |
Herzberg 715 sec. | |
Analisi dell'acqua di caldaia | |
Fine | |
180 μm |