Learn More
Cytiva Cerchi di grado qualitativo - Grado 2
Trattengono e assorbono più dei dischi filtranti grado 1. I dischi filtranti qualitativi Whatman™ grado 2 possono essere utilizzati per il monitoraggio di contaminanti specifici in analisi dell'atmosfera e del suolo.
12.40€ - 233.69€
Specifica
Formato Circolare
Materiale Cellulosa
Particle Retention >8 μm
Velocità di filtraggio 240 sec.
Portata Media
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11342825
Vedere i documenti
Cytiva
1002-042
42.5 mm
12.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11380424
Vedere i documenti
Cytiva
1002-047
47 mm
12.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11352825
Vedere i documenti
Cytiva
1002-055
55 mm
12.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10612371
Vedere i documenti
Cytiva
1002-070
70 mm
14.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11372825
Vedere i documenti
Cytiva
1002-090
90 mm
18.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11382825
Vedere i documenti
Cytiva
1002-110
110 mm
21.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10323971
Vedere i documenti
Cytiva
1002-125
125 mm
30.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11302835
Vedere i documenti
Cytiva
1002-150
150 mm
37.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11312835
Vedere i documenti
Cytiva
1002-185
185 mm
52.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10716462
Vedere i documenti
Cytiva
1002-240
240 mm
78.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11350424
Vedere i documenti
Cytiva
1002-270
270 mm
71.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11332835
Vedere i documenti
Cytiva
1002-320
320 mm
136.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
11360424
Vedere i documenti
Cytiva
1002-385
385 mm
189.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
11370424
Vedere i documenti
Cytiva
1002-500
500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Retains and absorbs more than Grade 1 filters, with a corresponding increase in filtration time. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 2 Circles are used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing.
Ritenzione leggermente inferiore rispetto al grado 1 con una velocità di filtrazione leggermente più bassa.
  • Più assorbente del grado 1
  • Ritenzione delle particelle: >8 μm
  • Porosità: media/fine
  • Velocità di filtrazione: ASTM™, 55 sec.; Herzberg, 240 sec.
  • Superficie: liscia
Specifica
Specifica
Circolare
>8 μm
Media
Grade 2
Confezione da 100
Cellulosa
240 sec.
A standard grade filter used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing.
Medio-fine
190 μm