Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Marca:  Cytiva 10411116
Codice prodotto. 11373445
  • 577.00€ / pezzi 25
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
  • Hydrophobic
  • Chemically stable and inert
  • Can be used up to 120°C
  • Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
  • For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
  • Particularly suitable for HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Hydrophobic
25Pack
5μ m
TE 38
90 mm