Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD 36 Disposable Capsule Filters
Garantiscono un prodotto finale di elevata purezza. I filtri a capsula Whatman™ Polycap™ HD 36 sono adatti per la filtrazione di soluzioni chimiche in un'ampia gamma di temperature e pH.
67.73€ - 375.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale (membrana) | Polipropilene anisotropo a monofilamento |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione di soluzioni ad alto contenuto di detriti e prefiltrazione di soluzioni chimiche aggressive. Offre ampie possibilità tra i filtri in carta per materiali grossolani e membrane microporose. |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11314604
|
Cytiva
6703-3611 |
10μ m | Raccordo portagomma | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing |
67.73€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11304604
|
Cytiva
6703-3610 |
1 μm | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing |
82.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11334604
|
Cytiva
6703-3650 |
5μ m | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing |
83.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11324604
|
Cytiva
6703-3621 |
20 μm | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing | Stepped Barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing |
67.73€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11369114
|
Cytiva
2610T |
0.45 μm | FNPT | FNPT |
341.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11339124
|
Cytiva
2613T |
10 μm | FNPT | FNPT |
375.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11389114
|
Cytiva
2611T |
1 μm | FNPT | FNPT |
351.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11319124
|
Cytiva
2612T |
5μ m | FNPT | FNPT |
341.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11329124
|
Cytiva
2614T |
20 μm | FNPT | FNPT |
341.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11309124
|
Cytiva
2611 |
1 μm | Stepped Barb 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) | Stepped Barb 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) |
336.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Ensures a finishing step yielding high purity final product. Whatman™ Polycap™ HD 36 Capsule Filters are suitable for filtering chemical solutions across wide temperature and pH ranges.
Filtrazione di soluzioni acquose, elementi biologici, inchiostri e pigmenti, emulsioni fotografiche, cibo e bevande, solventi. Offre un'ampia capacità tra filtri in carta grandi e membrane microporose.- Integrità verificabile
- Con sfiato di ingresso
- Materiale filtrante: Filtro in polipropilene anisotropo a monofilamento (MAPP)
- Può essere sterilizzato in autoclave con vapore oppure ossido di etilene (EtO)
- Ritenzione (con sfiato dell'aria), <2 ml
- Pressione massima: 4.1 bar (60 psi)
Specifica
Sì | |
Polipropilene anisotropo a monofilamento | |
Filtrazione di soluzioni ad alto contenuto di detriti e prefiltrazione di soluzioni chimiche aggressive. Offre ampie possibilità tra i filtri in carta per materiali grossolani e membrane microporose. | |
Polipropilene |