Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC filters for sterile filtration of biological and tissue culture aqueous solutions
101.65€ - 788.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
Tipo | Filter Capsule |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11389144
|
Cytiva
6716-3602 |
0.2/0.2 μm | 1/4 MNPT | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filling Bell |
104.58€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11399144
|
Cytiva
6715-3604 |
0.6/0.45 μm | 1/4-3/8 in. SB Barb | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filling Bell |
104.61€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11359144
|
Cytiva
6714-3602 |
0.2/0.2 μm | 1/4-3/8 in. SB Barb | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filter Capsule Only |
106.01€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11309154
|
Cytiva
6714-3604 |
0.6/0.45 μm | 1/4-3/8 in. SB Barb | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filter Capsule Only |
106.01€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11349144
|
Cytiva
6715-3602 |
0.2/0.2 μm | 1/4-3/8 in. SB Barb | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filling Bell |
101.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11329144
|
Cytiva
6715-3601 |
0.2/0.1 μm | 1/4-3/8 in. SB Barb | 1/4-3/8 in. SB Barb | Filling Bell |
108.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11399134
|
Cytiva
6704-9502 |
0.2/0.2 μm | 1-1/2 in. Sanitary Inlet | 1-1/2 in. Sanitary Outlet | Filter Capsule Only |
788.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11339144
|
Cytiva
6714-3601 |
0.2/0.1 μm | 1/4-3/8 in. SB Tubing | 1/4-3/8 in. SB Tubing | Filter Capsule Only |
106.01€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Two-layer filter for long life, high efficiency
- Sterile, nonpyrogenic
- Sterilizing grade filtration capsules
- 0.2μm capsules meet bacterial retention per ASTM F838-83
- Low-protein-binding membrane
- Hydrophilic; low extractables
- With inlet vent
- Filter Media: Two layers polyethersulfone (PES)
Applications:
Sterile filtration of biological and tissue culture solutions. Principally for aqueous solutions.
Specifica
PES | |
Polypropylene | |
4.1 bar (60 psi) | |
Filter Capsule |