Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Con robusta membrana in PTFE e alloggiamento in polipropilene. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™, 36 TF sono ideali per la filtrazione di soluzioni organiche e aggressive, aria e gas.
Marca:  Cytiva 2602S
Codice prodotto. 11369174
  • 491.00€ / pezzi 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
PTFE
500 cm2
Polypropylene
4.1 bar (60 psi)
5 Pk.
Polycap TF 36, 0.45 μm, with 1.5 in sanitary inlet and outlet (1 pc)
0.45 μm
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
1-1/2 in. Sanitary
1-1/2 in. Sanitary