Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 150 TF
Polycap 150 TF filters for filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas
837.00€ - 874.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale (membrana) | PTFE |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11349164
|
Cytiva
2800T |
0.1μ m | FNPT (Female National Pipe Thread) | FNPT (Female National Pipe Thread) |
874.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11309174
|
Cytiva
2804T |
1 μm | Female national pipe thread (FNPT) | Female national pipe thread (FNPT) |
850.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11389164
|
Cytiva
2803T |
0.45 μm | Female national pipe thread (FNPT) | Female national pipe thread (FNPT) |
874.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11369164
|
Cytiva
2801 |
0.2 μm | Sanitary | Sanitary |
837.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11359164
|
Cytiva
2802T |
0.2 μm | Female national pipe thread (FNPT) | Female national pipe thread (FNPT) |
850.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Integrità verificabile
- Flusso bidirezionale: alcune applicazioni possono necessitare di orientamento
- Materiale filtrante: membrana idrofobica in PTFE
Applicazioni:
filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
Specifica
Sì | |
PTFE | |
Polipropilene | |
4.1 bar (60 psi) |