Learn More
Cytiva Whatman™ 76mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
In pellicola di policarbonato Track-Etched di elevata qualità per la massima precisione nella dimensione dei pori. Le membrane idrofiliche Whatman™ in policarbonato offrono una combinazione di portata elevata, ottima resistenza chimica e termica ed elevata definizione dei pori che le rendono adatte per analisi di microscopia, citologia, parassitologia, oltre che per alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Marca: Cytiva 111503
Descrizione
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Policarbonato Nuclepore | |
High | |
76 mm |
0.05 μm | |
Idrofilo |