Learn More
Cytiva Whatman™ Minifold I Spot-Blot System, complete 96-well (acrylic)
Minifold I Spot-Blot system, complete 96 well (acrylic)
Marca:  Cytiva 10447850
Codice prodotto. 11379284
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easy-to-assemble system.
  • Available in three interchangeable configurations for spot-, dot-, and slot-blots.
  • Accepts all types of transfer membranes: Allows for choice of membrane with the highest binding capacity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Minifold I Spot-Blot System
Acrylic 96-well manifold apparatus, 5 x Protran BA85 sheets, 5 x 3mm Chr sheets
Acrylic
200 μL/well