Learn More
Cytiva Panno per la pulizia delle lenti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantità:
100 Sheets
Confezione da 625; 25 buste da 25 fogli
Descrizione
Soluzioni di pulizia antigraffio. I panni per la pulizia delle lenti Whatman™ consentono di rimuovere in sicurezza grasso e umidità dalle superfici.
Tessuto resistente e soffice che non rilascia fibre. Protects lenses and other optical surfaces made from glass, quartz, or plastic from scratches.
- Chemically pure, free of silicone and other additives
- High absorbency leads to increased safety upon removal of surface moisture and grease
- Thickness 0.035 to 0.040mm
- Grade 105 sheets
Specifica
Specifica
Product Type | Tessuto per la pulizia delle lenti soffice ad alta assorbenza; chimicamente puro, senza silicone o altri additivi; molto resistente; privo di fibre; spessore: Da 0.035 a 0.040 mm; 460 x 570 mm; 25 portafogli da 25 fogli; 100/confezione |
Descrizione | Non danneggia le lenti o le superfici ottiche, non lascia fibre |
Dimensioni (L x P) | 570 x 460 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Safe removal of surface moisture and grease. |
Quantità | 100 Sheets |