Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute Indicating Micro
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. 1 area campione per scheda.
160.00€ - 885.00€
Specifica
Content And Storage | Room Temperature |
---|---|
Descrizione | Collect, process, transport, and store colorless biological samples, such as buccal or saliva samples. With FTA Elute, proteins remain tightly bound while DNA is eluted from the matrix. |
Da utilizzare con (applicazione) | Multiplex PCR, Sequencing after PCR amplification, SNP analysis, STR analysis, HLA typing, Whole genome amplification, Quantitative PCR, Biobanking, Pharmacogenomics, Genotyping, Genetic identification, Transgenic detection |
Include | Inert dye |
Product Type | Indicating FTA Elute Micro Card |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12445432
|
QIAGEN
WB120412 |
25 Pk. |
160.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11904426
|
QIAGEN
WB120411 |
100 Pk. |
885.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tecnologia FTA Elute per una comoda eluizione a base acquosa degli acidi nucleici. QIAcard Indicating FTA Cards includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifica
Room Temperature | |
Multiplex PCR, Sequencing after PCR amplification, SNP analysis, STR analysis, HLA typing, Whole genome amplification, Quantitative PCR, Biobanking, Pharmacogenomics, Genotyping, Genetic identification, Transgenic detection | |
Indicating FTA Elute Micro Card | |
15 to 30 min |
Collect, process, transport, and store colorless biological samples, such as buccal or saliva samples. With FTA Elute, proteins remain tightly bound while DNA is eluted from the matrix. | |
Inert dye | |
40 μL |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .