Learn More
Cytiva Capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap
Per trattenere il 99.97% di tutti i particolati di ≥ 0.3 μm in flussi di aria e gas. Le capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap Whatman™ sono utilizzate in tutti gli ambienti scientifici, di ricerca e industriali in numerose applicazioni di filtraggio di aria e gas in cui siano necessarie alta ritenzione, capacità di tenuta della sporcizia e ampia portata.
Marca:  Cytiva 6702-3600
Codice prodotto. 11384594
  • 81.90€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Retains 99.97% of all particles ;≥ 0.3 μm in air and gas streams. Whatman™ HEPA-Cap Disposable Air Filtration Capsules are used throughout the scientific, research and industrial environments in a variety of air and gas filtration applications where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required.
  • Polyester-laminated glass microfiber
  • Filter instrument air and maintain particle-free air to environmental chambers
  • Bidirectional flow
  • Durable polypropylene housing
  • Autoclavable
  • Maximum housing pressure: 4.1 bar (60psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Microfibra di vetro laminata in poliestere
Polipropilene
1 Piece
HEPA-CAP 36, inlet 1/4 to 3/8 in. stepped barb, outlet 1/4 to 3/8 in. stepped barb
625 cm2
4.1 bar (60 psi)