Learn More
Cytiva Capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap
Per trattenere il 99.97% di tutti i particolati di ≥ 0.3 μm in flussi di aria e gas. Le capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap Whatman™ sono utilizzate in tutti gli ambienti scientifici, di ricerca e industriali in numerose applicazioni di filtraggio di aria e gas in cui siano necessarie alta ritenzione, capacità di tenuta della sporcizia e ampia portata.
Marca: Cytiva 6702-7500
Descrizione
Retains 99.97% of all particles ;≥ 0.3 μm in air and gas streams. Whatman™ HEPA-Cap Disposable Air Filtration Capsules are used throughout the scientific, research and industrial environments in a variety of air and gas filtration applications where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required.
- Polyester-laminated glass microfiber
- Filter instrument air and maintain particle-free air to environmental chambers
- Bidirectional flow
- Durable polypropylene housing
- Autoclavable
- Maximum housing pressure: 4.1 bar (60psi)
Specifica
Sì | |
Microfibra di vetro laminata in poliestere | |
Polipropilene | |
Disposable Air Filtration Capsule |
HEPA-CAP 75, inlet 3/8 to 1/2 in. stepped barb, outlet 3/8 to 1/2 in. stepped barb | |
1300 cm2 | |
4.1 bar (60 psi) |