Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
101.00€ - 433.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11364944
|
Cytiva
10443001 |
Funnel (500 mL) | Vetro borosilicato | Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 |
258.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11374944
|
Cytiva
10443002 |
Lower Base Support | Vetro borosilicato | Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 |
304.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11344924
|
Cytiva
10443003 |
GV 100/0/03 | Glass Frit Filter | Vetro borosilicato | Manifold Model GV 100/0 |
288.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11354924
|
Cytiva
10443004 |
GV 100/0/05 | Centering Ring | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Manifold Model GV 100/0 |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11394924
|
Cytiva
10443102 |
GV 100/1/05 | Centering Ring | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Manifold Model GV 100/1 |
433.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Specifica
1 Ea. |