Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
37.05€ - 189.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Modello | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Modello | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17819991
|
Cytiva
10441002 |
Manifold Base | GV 025/0/02 | Manifold Model GV 025/0 (11349274) |
70.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11314924
|
Cytiva
10441203 |
Erlenmeyer Flask | GV 025/2/08 | Manifold Model GV 025/2 |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11354914
|
Cytiva
10441001 |
Funnel | GV 025/0/01 | Manifold Model GV 025/0 |
108.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11304924
|
Cytiva
10441201 |
Manifold Base | GV 025/2/02 | Manifold Model GV 025/2 |
189.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11924556
|
Cytiva
10441004 |
Centering Ring | GV 025/0/05 | Manifold Model GV 025/0 |
37.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11374914
|
Cytiva
10441003 |
Frit | GV 025/0/03 | Manifold Model GV 025/0 |
66.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11394914
|
Cytiva
10441005 |
Spring Action Clamp | GV 025/0/06 | Manifold Model GV 025/0 | N/A | ||||
Descrizione
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Specifica
Vacuum Filtration |