Learn More
QIAGEN EasiCollect
Per campioni buccali e salivari.
Marca: QIAGEN WB120462
Descrizione
For simple, reliable and standardized sample collection.
Tamponi sterili da raccolta con testina eiettabile a forma di spazzola utilizzati per campioni buccali e di saliva e per una comoda estrazione del DNA
I tamponi Omni sono realizzati con un materiale assorbente che aumenta le concentrazioni di cellule buccali per fornire risultati di alta qualità.
Compatibili con chimica di amplificazione STR standard.
I tamponi di raccolta OmniSwab sono confezionati singolarmente in camera bianca e sterilizzati con raggi gamma.
Specifica
Buccal Cells, Saliva | |
Includes an Indicating FTA Card that changes color from pink to white upon sample addition | |
DNA Sample Collection Device | |
50 Pk. |