Learn More
Cytiva Whatman™ AS 600 Series Multiple Vacuum Filtration Apparatus
AS610/3 Multiple Vacuum Filtration Apparatus, six-place vacuum filtration system, stainless steel 500 ml, 47/50 mm, support screen, with rapid closure clamp
7310.00€ - 8635.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Tipo | Vacuum Filtration System |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11363165
|
Cytiva
10444830 |
500 mL | Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold |
7965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11383165
|
Cytiva
10444835 |
500 mL | Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold, rapid closure clamp |
8635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11373165
|
Cytiva
10444850 |
100 mL | Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold, rapid closure clamp |
7310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
AS 600 SeriesThe apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C. Suitable only for vacuum operation. If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
Specifica
Autoclavable | |
Stainless Steel | |
Vacuum Filtration System |