Learn More
Cytiva Whatman™ AS 300 Series Multiple Vacuum Filtration Apparatus
AS300/3 Multiple Vacuum Filtration Apparatus, three-place vacuum filtration system, stainless steel 500 ml, 47/50 mm, support screen
Marca:  Cytiva 10445850
Codice prodotto. 11399274
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C. Suitable only for vacuum operation. If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Stainless Steel support screen filter, 3 place manifold, rapid closure clamp
Vacuum Filtration System
Stainless Steel
AS300/5
100 mL