Learn More
Cytiva Carta per analisi acidi/alcali
Assume un colore specifico per campionare il pH a contatto con un campione. Le carte per analisi acidi/alcali Whatman™ sono impregnate di una miscela di indicatori pH.
Marca: Cytiva 2600-202A
Descrizione
Assumes a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Acid/alkali Test Papers are impregnated with a mixture of pH indicators.
- Litmus Blue turns red in acid
- Litmus Red turns blue in base, at pH 5 to 8
- Congo Red ph range: 6.8 to 8.3
Order Info
20 fogli per blocco. Blocchi 10 x 10 per confezione.
Specifica
Litmus Red | |
Reel | |
pH Test Paper | |
5 m |
5 to 8 | |
1 Reel | |
5 m x 7 mm | |
7 mm |