Learn More
Cytiva Whatman™ 90mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
112.37€ - 184.00€
Specifica
Materiale Nucleopore Polycarbonate
Portata High
Da utilizzare con (applicazione) Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
Idrofobicità Hydrophilic
Diametro (sistema metrico) 90 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11368984
Vedere i documenti
Cytiva
111703
0.05 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11378984
Vedere i documenti
Cytiva
111705
0.1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11332915
Vedere i documenti
Cytiva
111706
0.2 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11388984
Vedere i documenti
Cytiva
111707
0.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11398984
Vedere i documenti
Cytiva
111710
1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11308994
Vedere i documenti
Cytiva
111711
2 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11318994
Vedere i documenti
Cytiva
111712
3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Specifica
Nucleopore Polycarbonate
Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
90 mm
High
Hydrophilic