Learn More
Cytiva Whatman™ 13mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
In pellicola di policarbonato Track-Etched di elevata qualità per la massima precisione nella dimensione dei pori. Le membrane idrofiliche Whatman™ in policarbonato offrono una combinazione di portata elevata, ottima resistenza chimica e termica ed elevata definizione dei pori che le rendono adatte per analisi di microscopia, citologia, parassitologia, oltre che per alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
48.33€ - 183.00€
Specifica
Materiale | Nucleopore Polycarbonate |
---|---|
Idrofobicità | Hydrophilic |
Tipo di membrana | Track Etched |
Quantità | 100 Pack |
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11378944
|
Cytiva
110401 |
0.015 μm | N/A | ||||||
11388944
|
Cytiva
110405 |
0.1 μm | N/A | ||||||
11398944
|
Cytiva
110406 |
0.2 μm | N/A | ||||||
11308954
|
Cytiva
110407 |
0.4 μm | N/A | ||||||
11312885
|
Cytiva
110409 |
0.8 μm | N/A | ||||||
11318954
|
Cytiva
110410 |
1.0 μm | N/A | ||||||
11338954
|
Cytiva
110412 |
3 μm | N/A | ||||||
11348954
|
Cytiva
110413 |
5μ m | N/A | ||||||
11322885
|
Cytiva
110414 |
8 μm | N/A | ||||||
11328954
|
Cytiva
110415 |
10 μm | N/A | ||||||
Descrizione
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 13mm Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Nucleopore Polycarbonate | |
Track Etched | |
13 mm |
Hydrophilic | |
100 Pack |