Learn More
Cytiva Whatman™ 1.2μm Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes
Cytiva Whatman 1.2um Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes, Diameter Filter: 47mm, Pore Size: 0.2um
Marca:  Cytiva 10400806
Codice prodotto. 11335034
  • 148.66€ / pezzi 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cytiva Whatman 1.2um Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes, Diameter Filter: 47mm, Pore Size: 0.2um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.2 μm
25 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ME28, 1.2µm 25mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose