Learn More
IBA Lifesciences WET FRED Set
The WET FRED Set is an application aid for large volumes of lysates or culture supernatants
138.00€ - 167.00€
Specifica
Quantità | 1 Set |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Eases Protein Purification |
Tipo | Protein Purification Aid |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15583067
|
IBA Lifesciences
2-0911-001 |
1 mL Gravity Flow Columns |
138.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15573067
|
IBA Lifesciences
2-0910-001 |
5 to 10 mL Gravity Flow Columns |
167.00€
1 set |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- WET FRED enables the application of large cell culture supernatant or lysate volumes to a gravity flow column in a simple way
- Based on the siphon principle, it connects the gravity flow column with the bottle containing culture supernatant, lysate, or buffer that are to be applied
Specifica
1 Set | |
Eases Protein Purification | |
Protein Purification Aid |
Esclusivamente per scopi di ricerca.