Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Adattatori
Rifiuti liquidi accumulati in modo facile e sicuro. I sistemi di aspirazione evitano l'ingestione di fluidi che causano i guasti della pompa a vuoto.
132.00€
Specifica
Da utilizzare con | Stazione per vuoto compatta per aspirazione/filtrazione Welch |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10412163
|
Welch™
828852-03 |
Adattatore, 8 canali | Acciaio inox |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Struttura resistente alla candeggina per una maggiore durata dello strumento
- Monitoraggio continuo del livello di vuoto con il vacuometro a manopola
- Alimentato da pompa a vuoto a pistoni WOB-L
Consigliato per l'aspirazione di soluzioni acquose e con candeggina ma non per vapori e gas organici, acidi o basici
Specifica
Stazione per vuoto compatta per aspirazione/filtrazione Welch |