Learn More
Sartorius™ Weight Fork
dietro preventivo - 234.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Prevent any damage to the surface of weights |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10042141
|
Sartorius™
YAW42 |
1kg Weight |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10534181
|
Sartorius™
YAW43 |
2kg Weight |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
10134565
|
Sartorius™
YAW41 |
500g Weight |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
Specifica
Prevent any damage to the surface of weights |