Learn More
Sampling Systems™ Weighing PharmaScoop™
Sampling Systems™ Weighing PharmaScoop™ is ideal for use with weighing scales in hygienic environments.
Marca:  Sampling Systems™ A376-500
Codice prodotto. 15501802
  • 106.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free standing scoop, ideal for use with weighing scales
  • 316L Stainless Steel
  • Rounded corners for easy cleaning
  • Crevice free construction
  • Satin finish
  • Robust handle
Specifica
Specifica
500 mL
Boat
320 mm
Stainless Steel
Weighing Scoop
110 mm