Learn More
Lenz Laborglasintrumente Weighing Bottles with NS Stopper
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
91.00€ - 168.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10559571
|
Lenz Laborglasintrumente
05560002 |
5 mL |
124.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15300885
|
Lenz Laborglasintrumente
05560521 |
80 mL |
168.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10028830
|
Lenz Laborglasintrumente
05560025 |
70 mL |
91.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With interchangeable NS stopper
- With inscription label, with fused-in size (mm) and capacity (ml)
- Available in tall or low form
- Stopper: DURAN™, bottle made of DURAN™ tubing