Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
These lightweight, disposable containers are specifically designed to accurately measure and transfer substances such as powders and liquids, without risk of contamination.
27.50€ - 53.28€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Flat |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
30280694
|
Sampling Systems
8098A-25 |
25 mL | Non-sterile |
33.08€
30 scatole |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
30280693
|
Sampling Systems
8098A-25S |
25 mL | Sterile |
53.28€
30 scatole |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
30280695
|
Sampling Systems
8098A-50 |
50 mL | Non-sterile |
27.50€
20 scatole |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
30280697
|
Sampling Systems
8098A-50S |
50 mL | Sterile |
47.52€
20 scatole |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made from high quality food grade PS
- Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
- Sterile and non-sterile options available
- Available from stock
- Fast delivery worldwide
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Polystyrene | |
Weighing Boat |
Flat | |
Single-use | |
Boat |