Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Sealing Tapes
Effectively seal all microplate formats with Thermo Scientific™ WebSeal™ Sealing Tapes.
160.00€ - 974.00€
Specifica
N. per confezione | 100 |
---|---|
Product Type | Non-sterile Sealing Tape |
Product Line | Webseal |
Adesivo | Pressure Sensitive |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15122719
|
Thermo Scientific™
60180-M142 |
Polyethylene, Silicone | Clear |
434.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15132719
|
Thermo Scientific™
60180-M143 |
PES, Silicone | Clear |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15142719
|
Thermo Scientific™
60180-M144 |
Aluminum, Silicone | Silver |
160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15152719
|
Thermo Scientific™
60180-M145 |
Polyolefin, Rubber | Clear |
309.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15162719
|
Thermo Scientific™
60180-M146 |
PET, Silicone | Clear |
974.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Effectively seal all microplate formats with Thermo Scientific™ WebSeal™ Sealing Tapes. Available in a selection of thin, lightweight materials and adhesives to meet the needs of any application or assay, they minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling.
Easy, Consistent Sealing
- Pressure-sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure
- Tapes seal onto the plate with a convenient, handheld applicator (available separately)
Specifica
100 | |
Non-sterile Sealing Tape | |
Webseal | |
Pressure Sensitive |