Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+™ 96-Well Glass-Coated Microplates
Get chemical resistance similar to glass, while retaining the handling advantages of polypropylene with these 96-well glass-coated polypropylene microplates.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-P303
Codice prodotto. 15122759
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glass-like chemical resistance with the convenience of plastic
  • Lightweight, precision molded polypropylene microplates, coated with 200nm thick layer of silicone dioxide
  • Chemically and thermally resistant, will tolerate temperatures from −80°C to +80°C
  • Broad Instrument Compatibility
  • SBS and ANSI standard footprint design
  • Well Formats to Suit Every Application
  • Shallow well and deep well formats
  • U- and V- bottom wells ensure optimal sample recovery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Glass-Coated Microplates
96
220 μL
-80°C to +80°C
8 x 12
Polypropylene
Silicone Dioxide
Conical Bottom (V-well)