Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™
Use in water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult™ format.
Marca:  Thermo Scientific™ R4757090
515.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12926057
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™ is used in water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult format.
  • Deliver <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
  • One test/reconstituted vial
Ordering Alerts:
Supplied with 10 preserved organism vials; 10 rehydration vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
13047TM*, 13047™*
Quanti-Cult
Gram-negative Rods
10 Test/Kit
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™
Quality Control Organism
Quantitative QC
10 Tests/Kit
Certificati
Promozioni
Promozioni
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.