Learn More
Water (Ultra Pure) For Laboratory Use, AAS and ICP, Chem Lab
Codice prodotto. 11988484
Click to view available options
:
Water (Ultra Pure) For Laboratory Use, AAS and ICP, 20 L
Specifica
pH 5 to 7.5
CAS 7732-18-5
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Formula molecolare H2O
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Imballaggio Ecopack (bag in box)
Densità 1 g/mL
Quantità 20 L
Forma fisica Liquid
Metodo di purificazione ASTM D-94, D-129