Learn More
Water, RNase-free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15885398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
500mL
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Nalgene Bottle
Densità 1
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.000
Forma fisica Liquid