Learn More
Water, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Water |
Punti di ebollizione | 100.0°C |
Formula lineare | H2O |
Fieser | 16,383 |
Indice di Merck | 15, 10237 |
Peso formulazione | 18.02 |
Grado | Residue Analysis |
Imballaggio | Glass Bottle |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.0002% max. |
Viscosità | 0.89 mPa.s (25°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Water