Learn More
Water, Nuclease-free, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 180.96€
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15815408
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
J71786.AE
100 mL Nalgene Bottle
35.50€
100mL
15825408
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
J71786.AP
500 mL Nalgene Bottle
49.50€
500mL
15835408
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
J71786.K2
1 L Nalgene Bottle
58.34€
1L
15845408
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
J71786.K8
5 L Upright carton
180.96€
5L
Identificatori chimici
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
ossidano
H2O
MFCD00011332
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
Specifica
Water
0°C
H2O
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Biologia molecolare
1.000
7732-18-5
100°C
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
ossidano
962
18.02
1
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures