Learn More
Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free, Thermo Scientific Chemicals
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide, 1L, 100.0 deg.C, CHEBI:15377, 0.1ppm max., Undesignated, 1.0000g/mL, none detected, 16,383, 18.02, Molecular Biology, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidane, 1ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, DNase, RNase, Protease free
87.74€ - 338.69€
Identificatori chimici
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
Numero MDL | MFCD00011332 |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC Name | ossidano |
SMILES | O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10191231
|
Thermo Scientific Acros
327390010 |
1 L | Plastic Bottle |
87.74€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10387021
|
Thermo Scientific Acros
327390050 |
5 L | Plastic Drum |
338.69€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferIdentificatori chimici
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
ossidano |
H2O | |
MFCD00011332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Specifica
Water | |
7732-18-5 | |
H2O | |
MFCD00011332 | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
ossidano | |
962 | |
18.02 | |
0.89 mPa.s (25°C) | |
1.3334 | |
Liquid |
DNase, RNase, Protease free | |
100.0°C | |
H2O | |
16383 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Biologia molecolare | |
1.0000g/mL | |
1 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Water