Learn More
Water, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15685350
250 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Specifica
Absorbance max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Materiale o nome chimico Water
Nota nome CHROMASOLV™ LC-MS
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 100.0000%
Formula lineare H2O
Beilstein 2050024
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Peso formulazione 18
Grado LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantità 250 mL
Titolo del prodotto
Water, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ >