Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Cartuccia di demineralizz. LP 2800 vuota per il rabbocco manuale delle resine monouso
Marca:  Miele Professional™ 9782590
745.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15427724
  • 815.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Portata max.: 800 l/h
  • Temp. max. afflusso acqua 40°C - Tenuta di pressione 0,5-10 bar
  • Contenuto resina 19 litri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Stainless steel, plastic
19 litri
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione
570 mm
Trattamento acqua
in acciaio inox, nero
230 mm