Learn More
Water, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15648360
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Fiberboard Box
Glass Bottle
Poly Bottle
ACS Reagent
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado Reagente ACS
Imballaggio Poly Bottle
Densità 1.000g/mL at 3.98°C
Quantità 4 L