Learn More
Waring™ Variable-Speed Commercial Blender with Timer
Marca: Waring™ CB15VE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Variable Speed Commercial Blender with Timer | |
Variable 3-Speed | |
4 mL |
Titolo del prodotto
Waring™ Variable-Speed Commercial Blender with Timer > Capacity: 4mL