Learn More
Wang resin, 1% cross-linked, 0.8-1.1mmol/g, 200-400 mesh, Thermo Scientific™
65.50€ - 258.00€
Identificatori chimici
CAS 201058-08-4
Formula molecolare C15H16O2
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00131778
InChI Key NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
PubChem CID 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11363926
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.06
5 g N/A N/A N/A
11373926
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.14
25 g N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
201058-08-4
228.29
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
2734007
C15H16O2
MFCD00131778
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Specifica
Wang resin
201058-08-4
C15H16O2
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
228.29
1% cross-linked
200-400 Mesh
MFCD00131778
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
[4-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl]methanol
2734007
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures