Learn More
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
141.00€ - 164.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | T100, TC120, TX150, TXF200 Heating Circulators |
---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11486477
|
Grant Instruments™
VR-LE |
(75) 1.5 mL Tubes |
164.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11466477
|
Grant Instruments™
VR-30 |
(14) 30 mm Tubes |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11456477
|
Grant Instruments™
VR-24 |
(23) 24 mm Tubes |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11446477
|
Grant Instruments™
VR-19 |
(36) 16 to 19 mm Tubes |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11436477
|
Grant Instruments™
VR-13 |
(65) 10 to 13 mm Tubes |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11476477
|
Grant Instruments™
VR-SE |
(102) 0.5 mL Tubes |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
- Accommodates tubes as small as 0.5mL or as large as 30mm dia.
- For use with Grant Heated Circulating Baths and Heating Circulators.
Specifica
T100, TC120, TX150, TXF200 Heating Circulators |