Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixers Tube Holders
For use with Fisherbrand vortex mixers
Marca:  Fisherbrand™ 80863009
61.42 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15756959
  • 69.95€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mount atop mixer for single-tube, hands-free mixing
  • Easily attach without tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.5 to 2 mL
9 x 9 in. (229 x 229 mm)
229 mm
229 mm
18
Microtube Holder
9 in.
9 in.
Vortex mixer