Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Mixes difficult samples with high-speed aggressive vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer orbits in large, 6mm circuit to ensure consistent mixtures.
329.00€
Specifica
Orbita | 6 mm |
---|---|
Intervallo di velocità | 3200 rpm |
Requisiti elettrici | 230 V, 60 Hz |
Tensione | 230 V |
Product Type | Vortex Mixer |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15517335
|
Scientific Industries SI™
SI-0156 |
SI-0156 | EU Plug |
329.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Vigorous single high-speed vortexing
- Easy-to-use Touch On operation
- Large, 6mm orbit for aggressive vortexing of difficult samples
- May be used with Pop-off Cup or optional 76mm platform
- May be used in cold rooms and incubators
- Supplied with cup head for a single tube
Specifica
6 mm | |
230 V, 60 Hz | |
Vortex Mixer | |
165 mm | |
122 mm | |
Pop-off cup |
3200 rpm | |
230 V | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Touch On |