Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
Marca: Hirschmann™ 1410133
24.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- One mark
- Amber stain graduation
Specifica
Soda Lime Glass | |
Brown | |
0.008 mL | |
Volumetric Pipette Syringe |
Sì | |
Each | |
1 mL |