Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
Marca: Hirschmann™ 1410140
26.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- One mark
- Amber stain graduation
Specifica
± 0.01 mL | |
Per erogazione | |
Soda Lime Glass | |
Sì | |
Permanent amber markings with silver diffusion color | |
± 0.01 mL | |
Volumetric Pipette Syringe |
Autoclavable | |
Class B | |
Non-sterile | |
Amber | |
1 Each | |
2 mL | |
Reusable |