Learn More
Socorex™ Acura™ 8-channel Micropipette Volumetric Module
Increase the versatility of your Acura™ electronic micropipette control unit and save costs by accessorizing it with one of 27 available volumetric modules. Socorex™ 8-channel Micropipette Volumetric Module is an excellent and easily attachable/detachable choice for your multi-channel micropipetting needs.
559.00€ - 600.00€
Specifica
Da utilizzare con 8 Channel Pipette
Numero di canali 8
Product Line Acura
Tipo Micropipette Volumetric Module
Da utilizzare con (applicazione) 8 Channel Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10234762
Vedere i documenti
Socorex™
800.08.350
350 μL
559.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10682373
Vedere i documenti
Socorex™
800.08.050
50 μL
559.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-10-2025
Aggiungi al carrello
10315732
Vedere i documenti
Socorex™
800.08.010
10 μL
600.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • One of 27 available volumetric assemblies.
    • Increase versatility and save costs.
  • Disassembles and reassembles without tools.
  • Calibration specificities of extra modules - as set by factory QC or by pipette owner - are retained in instrument memory.
Specifica
Specifica
8 Channel Pipette
Acura
8 Channel Pipette
1 Each
8
Micropipette Volumetric Module
Acura™ Electro 926 Micropipette