Learn More
Contec™ Spugne VertiKlean
Pulizia e igiene assicurate in laboratorio con queste spugne assorbenti, resistenti all'abrasione. Le spugne VertiKlean Contec™ sono realizzate in schiuma assorbente in poliestere e tessuto Polynit resistente all'abrasione. Sono disponibili in versioni sterili e non sterili.
513.00€
Specifica
Product Type | Spugna |
---|---|
Materiale | Schiuma in poliestere e tessuto di poliestere a maglia |
Assorbanza | Capacità a umido: 172.4 ml/spugna |
Autoclavabile | Autoclavabile |
Struttura | Multistrato, ignifugo |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13493566
![]() ![]() |
Contec™
VKSPONGE-1 |
8.5 x 4.25 pollici (21.5 x 10.7 cm) | Non sterile |
513.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Le spugne VertiKlean sono caratterizzate da schiuma in poliestere ad alta assorbenza combinata con la resistenza all'abrasione del tessuto Polynit
- Realizzate per operazioni di pulizia e igiene generiche
- Autoclavabile
- Disponibili con una variante sterile e pronta all'uso
- Disponibile in due formati
- Singolo strato
Specifica
Spugna | |
Capacità a umido: 172.4 ml/spugna | |
Multistrato, ignifugo | |
Ideale per l'uso in laboratorio, progettato per operazioni di pulizia e igiene generiche |
Schiuma in poliestere e tessuto di poliestere a maglia | |
Autoclavabile | |
Monouso | |
1 strato |